Learn More
Pirido[3,2-d][1,3]tiazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10531322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10531322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10100652 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10265644 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10531322 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RH00329DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 57135-09-8
Fórmula molecular C6H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 168.232
Número MDL MFCD00178760
Clave InChI WITYIAHCBUYCSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiazolo 5,4-b pyridine-2 1h-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, 1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thiol, pyrido 3,2-d 1,3 thiazole-2-thiol, 2-mercaptothiazolo 5,4-b pyridine, pyrido 3,2-d-1,3-thiazol-2-thiol, 2-mercapto-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 2-sulphanyl-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine, 1h-1,3 thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione, thiazolo 5,4-b pyridine-2-thione
PubChem CID 2782239
Nombre IUPAC 1H-[1,3]tiazolo[5,4-b]piridina-2-tiona
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 95%