Learn More
Pirido[2,3-b]pirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489877 0.5 g 0.50 g
11479877 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22843.02
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 322-46-3 | C7H5N3 | 131.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 322-46-3
Fórmula molecular C7H5N3
Peso molecular (g/mol) 131.14
Número MDL MFCD00006717
Clave InChI YEYHFKBVNARCNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrido 2,3-b pyrazine, 1,4,5-triazanaphthalene, 5-azaquinoxaline, pyrido 2,3 pyrazine, pyrido 3,2-b pyrazine, acmc-20ahgw, 1,5-triazanaphthalene, pyridino 2,3-b pyrazine
PubChem CID 67580
Nombre IUPAC pirido[2,3-b]pirazina
SMILES C1=CN=C2N=CC=NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrido[2,3-b]pyrazine
Punto de fusión 142°C to 144°C
Cantidad 0.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.14
Porcentaje de pureza 98%