Learn More
Tribromuro de piridinio (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridinium Tribromide |
| CAS | 39416-48-3 |
| Fórmula molecular | C5H6Br3N |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | NSC 61191, Pyridinium Bromide Perbromide, Pyridinium Hydrobromide Perbromide, Pyridinium Perbromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1 |
| SMILES | Br[Br-]Br.c1cc[nH+]cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 319.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.805 |