Learn More
Piridinio p-Toluenesulfonato, TRC
Código de producto. 30410962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410962 25 g
30418141 5 g
30425489 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99160525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24057-28-1
Fórmula molecular C12H13NO3S
Peso molecular (g/mol) 250.3
Sinónimo Pyridinium p-tosylate, Pyridinium Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid compd. with Pyridine (1:1), Pyridine, 4-methylbenzenesulfonate, Pyridine, p-Toluenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid Pyridinium Salt, PPTS, Pyridinium 4-Toluenesulfonate, Pyridinium p-Toluenesulfonate
Nombre IUPAC ácido 4-metilbenzenosulfónico; Piridina
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium p-Toluenesulfonate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.0616