Learn More
p-Toluensulfonato de piridinio, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427677 25 g 25 g
11437677 100 g 100 g
11447677 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15708.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S
Pyridinium p-Toluenesulfate is used in the synthesis of a subdomain of the cytochrome P450 BM3 enzyme, for use in screening systems for drug candidates. Efficient catalyst for preparing tetrahydropyranyl ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-toluensulfonato de piridinio se utiliza en la síntesis de un subdominio de la enzima citocromo P450 BM3, para su uso en sistemas de cribaje de candidatos a fármacos. Catalizador eficiente para la preparación de tetrahidropiranilo éteres.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente), etanol, acetona, diclorometano, cloroformo, metanol y dimetilsulfóxido.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar protegido de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24057-28-1
Fórmula molecular C12H13NO3S
Número MDL MFCD00013108
Sinónimo pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium p-toluenesulfonate
Punto de fusión 116°C to 120°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3764305
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.31
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridinium-p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium-p-toluenesulfonate