Learn More
Dicromato de piridinio, TRC
Código de producto. 30419076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419076 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30419076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99158010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Fórmula molecular C10H12Cr2N2O7
Cantidad 10 g
Sinónimo Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
Fórmula InChI InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
SMILES O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
Nombre IUPAC hidroxi-(hidroxi(dioxo)cromo)oxi-dioxocromo;piridina
Peso molecular (g/mol) 376.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.9455