Learn More
Clorocromato de piridinio, TRC
Código de producto. 30411609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
30411609 100 g
1 options
Código de producto. 30411609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991820100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26299-14-9
Fórmula molecular C5H5N.ClCrO3.H
Peso molecular (g/mol) 215.56
Sinónimo Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. with Pyridine (1:1), Chlorotrioxochromate(1-)pyridine, Trioxochlorochromate(VI)Pyridine, Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. With Pyridine (1:1), Pyridine, (T-4)-chlorotrioxochromate(1-), Corey Reagent, Corey's reagent, Corey's Reagent (oxidation reagent), PCC, PCC (oxidizing agent), Pyridinium Chlorochromate, Reagents, Corey's, Urine Luck
Nombre IUPAC cloro-hidroxi-dioxocromo; Piridina
SMILES O[Cr](=O)(=O)Cl.c1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium Chlorochromate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N.ClH.Cr.3O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9441