Learn More
Clorocromato de piridinio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483990 25 g 25 g
11419303 100 g 100 g
11429303 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11752.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridinium chlorochromate is used as an oxidizing agent to convert primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It is involved in the preparation of cyclohexanone, (-)-pulegone and lactones. It plays an important role in the selective mono-oxidation of xylenes to tolualdehydes and arylhydroxyamines to nitroso compounds. Furthermore, it is utilized as an oxidant for amino acids, L-cystine, aniline, cycloalkanols, vicinal and non-vicinal diols as well as in the Babler oxidation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorocromato de piridinio se utiliza como agente oxidante para convertir alcoholes primarios y secundarios en aldehídos y cetonas respectivamente. Participa en la preparación de la ciclohexanona, la (-)-pulegona y las lactonas. Desempeña un papel importante en la monooxidación selectiva de los xilenos a tolualdehídos y de las arilhidroxiaminas a compuestos nitrosos. Además, se utiliza como oxidante para aminoácidos, L-cistina, anilina, cicloalcanoles, dioles vecinales y no vecinales, así como en la reacción de oxidación de Babler.
Solubilidad
Soluble en acetona, benceno, diclorometano, acetonitrilo y tetrahidrofurano.
Notas
Incompatible con alcoholes, acetona y metanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26299-14-9
Fórmula molecular C5H6ClCrNO3
Número MDL MFCD00013106
Sinónimo PCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium chlorochromate
Punto de fusión ∼206°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Número UN UN1479
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7974
Información de solubilidad Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.56
Porcentaje de pureza 98%