Learn More
Bromuro de piridinio perbromuro, 90+ %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10583321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10583321 500 g Frasco de vidrio 500 g
10031770 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10583321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 158365000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39416-48-3 | C5H6Br3N | 319.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39416-48-3
Fórmula molecular C5H6Br3N
Peso molecular (g/mol) 319.83
Número MDL MFCD00013223
Sinónimo Pyridine hydrobromide, compound with bromine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridinium bromide perbromide
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 127°C to 133°C
Color Marrón a naranja rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 20, V,5, 181
Fieser 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276
Índice Merck 15, 8085
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: sparingly soluble in acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.83
Porcentaje de pureza 90+%
Grado Técnico
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridinium bromide perbromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.