Learn More
Piridina, ultrapura, espectrofotometría, > 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
4 litros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476065 4 x 1 L 1 litro
11348367 250 mL 250 ml
11338367 1 L 1 litro
11318367 1 L 1 litro
11328367 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476065 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 032436.M1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Pyridine is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión °C to 42°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.978
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.51
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 20 hPa (15mm Hg) at 20°C
Beilstein 103233
Punto de ebullición 115°C
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Grado Espectrofotometría