Learn More
Complejo de trióxido de azufre y piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-Sulfur Trioxide Complex |
| CAS | 26412-87-3 |
| Fórmula molecular | C5H5N.SO3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H; |
| SMILES | O=S(=O)=O.c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina; trióxido de azufre |
| Peso molecular (g/mol) | 159.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.999 |