Learn More
Piridina, puriss, react. farmacopea europea, Honeywell™
Código de producto. 15694710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
15694710 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15694710 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 349451L
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
CAS 110-86-1
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Punto de ignición 899°F
Fórmula molecular C5H5N
Presión de vapor 10 mmHg (13.2°C), 20 mmHg (25°C)
Número MDL MFCD00011732
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Ph reactivo Eur./puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine