Learn More
Piridina, purificación, Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
Código de producto. 15604720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15604720 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
1 options
Código de producto. 15604720 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 349456X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1655.00€
    1330.83€ / paquete de 6
    Ahorro 324.17€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Puriss., Reag. Doctorado. Eur., seco, ≤ 0,0075% de agua, ≥ 99,5% (GC)
  • Solstice tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
pH ∼8,8 (a 20 °C)
Punto de fusión -42 °C
Color Incolora
Densidad 0,978g/mL a 25 °C
Cantidad 6 x 1 L
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17 °C (62,6 °F)
Punto de ignición 899 °F
Olor Desagradable
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 10mmHg (13,2 °C), 20 mmHg (25 °C)
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Punto de ebullición de 115 °C
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 79,1g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Grado Ph reactivo Eur./puriss.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine