Learn More
Piridina, puriss. p.a., Reactivo ACS, Solstice
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyridine |
| Densidad | 0,978g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 500 mL |
| Límite de explosión | 0.124 |
| Temperatura de inflamación | 17 °C (62,6 °F) |
| Punto de ignición | 899 °F |
| Presión de vapor | 20 mmHg (25 °C), 10 mmHg (13,2 °C) |
| Número UN | UN1282 |
| Beilstein | 103233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79,1g/mol |
| Show More |