Learn More
Mezcla de pesticidas de piridina 675 500 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| CAS | 97886-45-8, 69377-81-7, 117718-60-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Dithiopyr∣Fluroxypyr∣Thiazopyr |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dithiopyr 500 μg/mL∣Fluroxypyr 500 μg/mL∣Thiazopyr 500 μg/mL |