Learn More
Piridina-N-óxido, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10645402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10645402 100 g Frasco de vidrio 100 g
10331184 25 g Frasco de vidrio 25 g
10001830 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10645402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 157691000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-59-7
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.1
Número MDL MFCD00006194
Clave InChI ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
Nombre IUPAC 1-oxidopiridin-1-io
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-N-oxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 60.0°C to 65.0°C
Color Marrón a blanco
Punto de ebullición 270.0°C
Temperatura de inflamación 143°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 20, II, 131
Fieser 01,966; 02,353; 05,567; 09,396
Índice Merck 15, 8084
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido cristalino, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-N-oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.