Learn More
Óxido de N piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458623 500 g 500 g
11438623 25 g 25 g
11448623 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10419.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 694-59-7 | C5H5NO | 95.101 g/mol
Pyridine N-oxide is used in the treatment of Kayser's disease. It is widely used in chemical industry. It can act as catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Se ha recomendado el almacenamiento bajo una manta de nitrógeno. Almacenar por debajo de 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 694-59-7
Fórmula molecular C5H5NO
Peso molecular (g/mol) 95.101
Número MDL MFCD00006194
Clave InChI ILVXOBCQQYKLDS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine-n-oxide, pyridine 1-oxide, pyridine n-oxide, pyridine oxide, pyridine, 1-oxide, pyridine-1-oxide, unii-91f12jjj4h, py n-oxide, pyridin-1-ium-1-olate, pyridine-oxide
PubChem CID 12753
ChEBI CHEBI:29136
Nombre IUPAC 1-oxidopiridin-1-io
SMILES C1=CC=[N+](C=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine N-oxide
Punto de fusión 61°C to 66°C
Punto de ebullición 270°C
Temperatura de inflamación 143°C (289°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 105257
Sensibilidad Very Hygroscopic
Índice Merck 14,7972
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.1
Porcentaje de pureza 95%