Learn More
Complejo de cloruro de piridina-yodo, TRC
Código de producto. 30421229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421229 50 mg -
30425507 100 mg 100 miligramos
30427747 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99892350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6443-90-9
Fórmula molecular C5H5N.ClI
Peso molecular (g/mol) 241.46
SMILES ClI.c1ccncc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-iodine Chloride Complex
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N.ClI/c1-2-4-6-5-3-1;1-2/h1-5H;
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.9155