Learn More
Clorhidrato de piridina, TRC
Código de producto. 30011445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011445 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30011445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9912805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine Hydrochloride
CAS 628-13-7
Fórmula molecular C5H5N . HCl
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyridinium Chloride, Py-HCl, Py HCl;
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Cl.c1ccncc1
Nombre IUPAC piridina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 115.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.0189