Learn More
Clorhidrato de piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404223
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404223 50 g 50 g
11414223 250 g 250 g
11494213 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404223 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10871.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 628-13-7 | C5H6ClN | 115.56 g/mol
Pyridine hydrochloride is a classical reagent for cleavage of aryl methyl ethers at 200-220o. It is also used in the demethylation of 4,5-dimethyl-7-methoxy-1-tetralone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de piridina es un reactivo clásico para la escisión de los éteres de metilo arílico en 200-220o. También se utiliza en la desmetilación de 4,5-dimetil-7-metoxi-1-tetralona.
Solubilidad
Soluble en agua (85 g/100 ml) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 628-13-7
Fórmula molecular C5H6ClN
Peso molecular (g/mol) 115.56
Número MDL MFCD00012802
Clave InChI AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
Nombre IUPAC piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine hydrochloride
Punto de fusión ∼145°C
Punto de ebullición 222°C to 224°C
Cantidad 50 g
Beilstein 3615340
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (85g/100 ml) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.56
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine hydrochloride