Learn More
Bromhidrato de piridina, TRC
Código de producto. 30414129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414129 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30414129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99891810G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Fórmula molecular C5H5N . HBr
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Br.c1ccncc1
Nombre IUPAC piridina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 160.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.9684