Learn More
Bromhidrato de piridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyridine Hydrobromide |
| CAS | 18820-82-1 |
| Fórmula molecular | C5H5N . HBr |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H |
| SMILES | Br.c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | piridina; hidrobromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 160.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.9684 |