Learn More
Hidrobromuro de piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11946281 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11946281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442132500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine hydrobromide
CAS 18820-82-1
Punto de fusión 217°C to 220°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula molecular C5H5N·BrH
Cantidad 250 g
Sinónimo pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
Clave InChI BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1.Br
Nombre IUPAC piridina; hidrobromuro
Peso molecular (g/mol) 160.01
PubChem CID 87810
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.01
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine hydrobromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.