Learn More
Hidrobromuro de piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hidrobromuro de piridina puede usarse en estudios de síntesis química. El hidrobromuro de piridina es muy útil para bromaciones de cetonas en una escala micro o semimicro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine hydrobromide |
| Punto de fusión | 216°C to 220°C |
| Cantidad | 1000 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.01 |
| Porcentaje de pureza | 98% |