Learn More
Hidrobromuro de piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11409576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409576 50 g 50 g
11419576 250 g 250 g
11499566 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11409576 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19314.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 18820-82-1 | C5H6BrN | 160.014 g/mol
Pyridine hydrobromide may be used in chemical synthesis studies. Pyridine hydrobromide is quite useful for brominations of ketones on a micro or semimicro scale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrobromuro de piridina puede usarse en estudios de síntesis química. El hidrobromuro de piridina es muy útil para bromaciones de cetonas en una escala micro o semimicro.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, el agua y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18820-82-1
Fórmula molecular C5H6BrN
Peso molecular (g/mol) 160.014
Número MDL MFCD00012801
Clave InChI BBFCIBZLAVOLCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine hydrobromide, pyridinium bromide, pyridine, hydrobromide, pyridine, hydrobromide 1:1, pyridine hbr, pyridinehydrobromide, acmc-1bovh, ksc178o2t, pyridine hydrobromide, purum at
PubChem CID 87810
Nombre IUPAC piridina; hidrobromuro
SMILES C1=CC=NC=C1.Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine hydrobromide
Punto de fusión 216°C to 220°C
Cantidad 50 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.01
Porcentaje de pureza 98%