Learn More
Piridina, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10791895 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10791895 1 L Frasco de vidrio 1 LT
1 options
Código de producto. 10791895 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 396800010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00€
    162.65€ / 1 litros
    Ahorro 29.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Nombre de nota For HPLC
Absorbancia 0.02 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 345nm, 0.01 max. (1 cm cell vs HPLC-grade water) at 400nm, 0.05 max. (1cm cell vs HPLC-grade water) at 340nm
CAS 110-86-1
Densidad 0.9780g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 17°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.978
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00011732
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Número UN 1282
Agua 0.05% max.
Índice Merck 15, 8081
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza ≥99.8%
Grado HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Peligro
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Faroangivelser
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Skyddsangivelse
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.