Learn More
Piridina, Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16891240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
16891240 2.5 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 16891240 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor BB3332.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
BioSyn™ , para biosíntesis y aplicaciones que requieren bajo contenido de agua, > 99.8%
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Especificaciones
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 20 °C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido, transparente
Índice de refracción 1.5085 - 1.5109