Learn More
Piridina, Honeywell™
Código de producto. 16675743 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
35 kg
Código de producto.
16675743 35 kg
1 options
Código de producto. 16675743
Marca: Honeywell Research Chemicals 16037S35KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
CAS 110-86-1
% máx. CAS 1
Punto de fusión -42°C
Color Incolora
Densidad 0.98 g/cm3 (20°C)
pH 8.8
Punto de ebullición 115°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 20°C
Fórmula molecular C5H5N
Cantidad 35 kg
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.10