Learn More
Piridina-d5, TRC
Código de producto. 30427101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30427101 1 g 1 g
30409033 10 g -
30415964 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30427101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9912371G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-22-7
Fórmula molecular C5 2H5 N
Peso molecular (g/mol) 84.13
Sinónimo Pyridine-2,3,4,5,6-d5, Pyridine D5 (6CI,7CI,8CI,9CI), Pentadeuteropyridine, Perdeuteriopyridine
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
SMILES [2H]c1nc([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine D5
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0736