Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 1.00mL ampoules, 99% atom D, ACROS Organics™
Código de producto. 10687012 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1.00 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10687012 10 x 1.00 mL 10 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10687012 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 99 atom % D
Densidad 1.0500g/mL
Deuterio (D) 98.5% min.
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Cantidad 10 x 1.00 mL
CAS 7291-22-7
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Sinónimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC (²H₅)piridina
Peso molecular (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado NMR