Learn More
Piridina-d5, para RMN, envasado en ampollas de 0,75 ml, 99,5 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16308216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7,5 mL
Tamaño de la unidad:
7.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16308216 7,5 mL 7.50 ml
1 options
Código de producto. 16308216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464180075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    101.00€ / 7.5 ml
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Densidad 1.0500 g/mL
Temperatura de inflamación de 20 °C
Índice de refracción 1,5060
Gravedad específica 1,05
Cantidad 7,5 mL
CAS 7291-22-7
Punto de fusión de -41,0 °C
Punto de ebullición de 114,4 °C
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00044639
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC (²H₅)piridina
Peso molecular (g/mol) 84.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado RMN
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-d5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (2H5)Pyridine