Learn More
Piridina d5, para RMN, contiene 1 % v/v TMS, 99 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-d5 |
| Forma física | Líquido |
| Color | Incolora |
| Nombre de nota | 99 atom % D |
| Densidad | 1.0500g/mL |
| Deuterio (D) | 98,5% mín |
| Temperatura de inflamación | 20°C |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.507 |
| Agua | 0,1% máx. (culombimétrico) |
| Mostrar más |