Learn More
Piridina-d5, para RMN, 99,5 % de átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16318216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16318216 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 16318216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    143.00€ / 10 ml
    Ahorro 13.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Densidad 1.0500 g/mL
Temperatura de inflamación de 20 °C
Índice de refracción 1,5060
Gravedad específica 1,05
Cantidad 10 mL
CAS 7291-22-7
Punto de fusión de -41,0 °C
Punto de ebullición de 114,4 °C
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00044639
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Nombre IUPAC (²H₅)piridina
Peso molecular (g/mol) 84.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado RMN