Learn More
Piridina d5, para RMN, con 0,03 % TMS, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10336641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ML
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10336641 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10326641 5mL. Frasco de vidrio 5 ml
10193521 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10336641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351490100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00€
    218.00€ / 10 ml
    Ahorro 19.00€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-22-7 , 75-76-3
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 84.13
Número MDL MFCD00044639
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinónimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom% D
Densidad 1.0500g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.507
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 10 ml
Punto de fusión -41.0°C
Punto de ebullición 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-d5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.