Learn More
Piridina d5, para RMN, con 0,03 % TMS, 100 % del átomo D, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5mL.
10 ml
25mL.
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ML
25 ML
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326641 5mL. Frasco de vidrio 5 ml
10336641 10 ml Frasco de vidrio 10 ML
10193521 25mL. Frasco de vidrio 25 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10326641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 351490050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-22-7 , 75-76-3
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 84.13
Número MDL MFCD00044639
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinónimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota 100.0 atom% D
Densidad 1.0500g/mL
Deuterio (D) 99,95% mín
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.507
Agua 0,02% máx. (culombimétrico)
Cantidad 5mL.
Punto de fusión -41.0°C
Punto de ebullición 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Grado NMR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine-d5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.