Learn More
Piridina d5, 99,5 % (isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2g
10g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387928 2g 2 g
11397928 10g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11387928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036471.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Pyridine-d{5} is used in the synthesis complexes with cobalt(II) halides, pyridine-d5, a deuterated form of pyridine, ionic liquid matrices (ILMs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-22-7
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 84.13
Número MDL MFCD00044639
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinónimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.05 g/mL
Temperatura de inflamación 20 °C (68 °F)
Olor Desagradable
Índice de refracción 1,506
Cantidad 2g
Punto de fusión de -42 °C
Punto de ebullición de 115 °C
Número UN UN1282
Beilstein 114377
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ether,acetone,and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Porcentaje de pureza 99.5%