Learn More
Piridina-d5, 100 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Ea.
2 ud.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354438 2 ud. paquete de 2
11344438 10 Ea. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042343.SA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7291-22-7
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 84.13
Número MDL MFCD00044639
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Sinónimo pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentadeuteriopiridina
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.05 g/mL
Temperatura de inflamación 20 °C (68 °F)
Olor Desagradable
Envase Ampollas pregraduadas
Índice de refracción 1,506
Cantidad 2 ud.
Punto de fusión de -42 °C
Punto de ebullición de 115 °C
Número UN UN1282
Beilstein 114377
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.14
Porcentaje de pureza 100%