Learn More
Piridina, CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15642840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642840 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15632840 100 mL Glass Bottle 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15642840 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 2704071L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    108.31€ / 1 litros
    Ahorro 174.69€
    61% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-10-2026
Añadir a la cesta
CHROMASOLV™ Plus, para HPLC, ≥99,9 %
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Absorbancia max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C5H5N
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Punto de ebullición 115°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza >99.9%
Grado HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
Sicherheitshinweis
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.