Learn More
Piridina, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Código de producto. 10655211 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
2,5 l
Código de producto.
10655211 2,5 l
1 options
Código de producto. 10655211 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8073.2500
Excede las especificaciones ACS
Especificaciones
Punto de fusión -44°C
CAS 110-86-1
Densidad 0.983 g/cm³ (20°C)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación 17°C
Residuos después de la evaporación max. 0.002%
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.0%
Fórmula molecular C5H5N
Número MDL MFCD00011732
Agua max. 0.1%
Punto de ebullición 115°C (1013 hPa)
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
Nombre IUPAC piridina
Peso molecular (g/mol) 79.10
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.