Learn More
Piridina, anhidro, >99,5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11380438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11380438 1 L 1 litro
11390438 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11380438 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043799.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.00€
    207.65€ / 1 litros
    Ahorro 35.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Pyridine is used in spectrophotometry and environmental testing.As polar, basic, low-reactive solvent, precursor, and reagent, pyridine finds wide range of applications in pharmaceuticals, agrochemicals and in the manufacture of dyes and rubber. Further, it is used in the textile industry to improve network capacity of cotton. Pyridine finds applications in specialty chemical reagents like Cornforth reagent (pyridinium dichromate, PDC), pyridinium chlorochromate (PCC), the Collins reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine) and the Sarret reagent (complex of chromium(VI) oxide with pyridine). Pyridine is a widely used ligand in coordination chemistry. Pyridine-base adducts like pyridine-borane and pyridine-sulfur trioxide are widely used owing to their superior characteristics in their reactivity and solubility characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión °C to 42°C
Color Incolora
Densidad 0.978
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Punto de ignición 482°C (900°F)
Olor Unpleasant
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.51
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5%
Presión de vapor 15mm Hg at 20°C
Beilstein 103233
Punto de ebullición 115°C
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,pet ether,and oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridine