Learn More
Piridina, +99 %, para espectroscopía, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10215752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
25 ML
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10215752 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10137932 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10718024 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10215752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386562500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.00€
    116.00€ / 250 ml
    Ahorro 11.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Nombre de nota 99+%
Absorbancia 0.022 max. at 345nm, 0.097 max. at 340nm, 0.301 max. at 335nm, 1 max. at 310nm
Densidad 0.9780g/mL
Cantidad 250 mL
Temperatura de inflamación 17°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.978
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Agua 0.05% max.
Índice Merck 15, 8081
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Espectroscopia