Learn More
Piridina, ≥ 99 %, uso con reactivos, Honeywell™
Código de producto. 15658040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15658040 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
15668040 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15638040 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15648040 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15658040 Proveedor Fluka N.º de proveedor P57506250ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
pH 8.8 (at 20°C)
Punto de fusión -42°C
Color Incolora
Densidad 0.978g/mL at 25°C
Cantidad 250 mL
Límite de explosión 0.124
Temperatura de inflamación 17°C (62.6°F)
Punto de ignición 899°F
Olor Unpleasant
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 10mmHg (13.2°C), 20mmHg (25°C)
Número UN UN1282
Beilstein 103233
Punto de ebullición 115°C (1013 hPa)
Información de solubilidad Fully miscible in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine