Learn More
Piridina, +99 %, extra pura, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Frasco de vidrio EcoSafPak™
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644802 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10081420 1 L Frasco de vidrio EcoSafPak™ 1 LT
10634802 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10092583 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10644802 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131780500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.70€
    20.65€ / 50 ml
    Ahorro 3.05€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-86-1 | C5H5N | 79.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Densidad 0.9780g/mL
Cantidad 50 mL
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Residuos después de la evaporación 0.02% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.978
Presión de vapor Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Agua 0.1% max. (Coulometric)
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Índice Merck 15, 8081
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.