Learn More
Piridina, 99,5 %, extra seco sobre tamiz molecular, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10353092 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10353092 1 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 1 litro
10700693 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
12834741 500 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 500 ML
10781974 2.5 L Frasco de vidrio AcroSeal™ 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10353092 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364420010
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Piridina, 99,5 %, C5H5N, número de CAS-110-86-1, azabenzeno, azina, n.º Caswell 717, piridina, piridina italiana, piridina, piridina polaca, piridina, piridina alemana, número de desecho rcra u196, 1 l, presión de vapor:20 mbar a 20 °C, 20, 181, de 115,0 °C a 116,0 g°C, CHEBI:16227, incoloro, 0,9780 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-86-1
Fórmula molecular C5H5N
Peso molecular (g/mol) 79.102
Número MDL MFCD00011732
Clave InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nombre IUPAC piridina
SMILES C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine
Punto de fusión -42.0°C
Nombre de nota Over Molecular Sieves
Color Incolora
Densidad 0.9780g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 17°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5085 to 1.5105
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Gravedad específica 0.978
Presión de vapor Vapor Pressure: 20mbar at 20°C
Viscosidad 0.95 mPa.s (20°C)
Agua 0.005% Max.
Beilstein 20, 181
Fieser 01,958; 02,349; 04,414; 06,497; 11,448; 12,416; 13,293; 15,1; 17,153
Índice Merck 15, 8081
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra seco sobre tamiz molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.