Learn More
Piridina, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Código de producto. 16801250
Change view
Click to view available options
:
Frasco de vidrio (2,5 l)
Código de producto.
16801250 Frasco de vidrio (2,5 l)
1 options
Código de producto. 16801250 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor BB3334X2.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Para biosíntesis y aplicaciones que requieran bajo contenido de agua, pureza del >99,8 %.
  • Especificaciones para concentraciones de agua extremadamente bajas
  • Especificaciones para concentraciones de amina bajas
  • Bajos niveles de partículas
  • Disolvente de alta pureza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -41.55°C
Color Incolora
Densidad 0.983 g/cm3 (20°C)
Cantidad 1 Ea.
Límite de explosión 1.8% (V)
Temperatura de inflamación 20°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Línea de productos Biosyn
Índice de refracción 1.5085 to 1.5109 (20°C)
Presión de vapor 20 hPa (20°C)
Número UN UN1282
Información de solubilidad Completely Soluble (in water)
Porcentaje de pureza >99.8%
Grado Nivel de agua bajo