Learn More
Piridina-4-d1, CDN
Código de producto. 30320363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320363 0.5 g 0.50 g
30315846 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320363 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND00370.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-D
CAS 10259-15-1
Fórmula molecular C5 D H4 N
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Pyridine-4-d (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), Pyridine-4-D, [4-2 H]Pyridine
Fórmula InChI InChI=1 S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5 H/i1D
SMILES [2 H]c1ccncc1
Nombre IUPAC 4-deuteriopiridina
Peso molecular (g/mol) 80.106
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.048 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity