Learn More
Clorhidrato de piridina-4-carboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Cantidad | 50 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.6 |
| Porcentaje de pureza | 95% |