Learn More
Clorhidrato de piridina-4-carboximidamida, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10712967 5 g 5 g
10661483 10 g 10 g
10748455 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712967 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD05159DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 6345-27-3
Fórmula molecular C6H8ClN3
Peso molecular (g/mol) 157.60
Número MDL MFCD00040385
Clave InChI IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
Nombre IUPAC piridina-4-carboximidamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.6
Porcentaje de pureza 95%