Learn More
N-Óxido de piridina-4-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488777
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488777 1 g 1 g
15498777 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52205.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66168-50-1
Fórmula molecular C6H7N3O2
Peso molecular (g/mol) 153.141
Número MDL MFCD00206512
Clave InChI DYPGYCQXSLMOIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hydroxy-1-oxy-isonicotinamidine, pyridine-4-carboxamidoxime n-oxide, picolinamidoxime n-oxide, 4-amidoximopyridine n-oxide, 4-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridine 1-oxide, 4-amino nitroso methylidene pyridin-1 4h-ol, 4-amino nitroso methylidene pyridin-1-ol, 4-n-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate, 4-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate, 4-e-n'-hydroxycarbamimidoyl pyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 44613007
Nombre IUPAC (1-hidroxipiridin-4-ilideno)-nitrosometanamina
SMILES C1=CN(C=CC1=C(N)N=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carboxamidoxime N-oxide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%