Learn More
Piridina-4-carboxaldoxima, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433617 100 g 100 g
11423617 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17371.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 696-54-8 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
It is employed as an intermediate for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butenes and as reactivators of chlorpyrifos-inhibited acetylcholinesterase. It is also used in the chromatographic separation and NMR characterization of the isomers of 1,1?-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para bis(hidroxiiminometilpiridinio)butenos y como reactivador de acetilcolinesterasa inhibida por clorpirifós. También se utiliza en la separación cromatográfica y en la caracterización RMN de los isómeros de deldicloruro de 1,1 ′-metilenbis{4-[(hidroxiimino)metil]piridinio).
Solubilidad
Soluble en agua a 20°C 10 g/l. Soluble en DMSO y metanol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 696-54-8
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00006446
Clave InChI OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
Sinónimo pyridine-4-aldoxime, 4-pyridinealdoxime, isonicotinaldehyde oxime, 4-pyridinecarboxaldehyde, oxime, isonicotinaldoxime, 4-hydroxyiminomethyl pyridine, 4-pyridinaldoxime, 4-pyridine aldoxime, pyridine, 4-formyl-, oxime, ccris 7744
PubChem CID 5324569
Nombre IUPAC (E)-N-[(pyridin-4-yl)methylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyridine-4-carboxaldoxime
Punto de fusión 130°C to 133°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2079
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in DMSO and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza 97%